Learn More
Corning™ Multimatraz mimético PureCoat™ ECM
Dispone de varias capas con tapón ventilado
Marca:  Corning™ 356245
Detalles adicionales : Peso : 3.33000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15329830
  • 1200.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las superficies y sustratos miméticos Corning ECM contienen péptidos biológicamente activos, sintéticos y de origen no animal que se han diseñado racionalmente para imitar los motivos de fijación celular de las proteínas nativas de la matriz extracelular. Los péptidos permiten una óptima unión celular y señalización en una amplia gama de formulaciones de medios libres de suero, xeno y animales, apoyando la propagación y diferenciación de una gama de tipos de células madre, progenitor y primarias.
El medio de cultivo Corning PureCoat está recubierto con péptidos biológicamente activos, sintéticos y de origen no animal que están unidos covalentemente a una superficie exclusiva para proporcionar una alternativa altamente uniforme y rentable a los péptidos extracelulares autorrecubiertos. El enlace covalente exclusivo orienta los péptidos para una unión y señalización óptimas.
Compliance
Conformidad con la fabricación de cGMP (ISO 9001:2008, ISO 13485:2012)
Especificaciones
Especificaciones
Envasado individualmente en bolsa de aluminio
6/Cs.
Rectangular
Estéril
Ventilado
Péptido de fibronectina
Recto
1/Paq.
Péptido de fibronectina mimética PureCoat E cm
Rectangular
875 cm2