Learn More
Corning™ Microplacas con tratamiento para TC PureCoat™ de péptido de colágeno I
Recubiertos con péptidos sintéticos activos biológicamente sin origen animal que se unen de forma covalente a una superficie exclusiva
332.69€ - 365.16€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad cGMP
Color del tapón Transparente
Cierre incluido
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Plano
Ver más especificaciones
Includes: Lid
Productos 2
Código de producto Marca Número de pocillos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Número de pocillos Precio Cantidad y disponibilidad  
15300011
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
356270
6
332.69€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15320011
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
356271
24
365.16€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Poliestireno
  • Fondo plano
  • Fondo transparente
  • Pocillo redondo
  • Superficie con tratamiento para cultivo de tejidos
Especificaciones
Especificaciones
cGMP
Plano
Poliestireno
Estéril
Proporciona una alternativa muy consistente a los péptidos extracelulares complejos
10/Cajas de cartón
Temperatura ambiente
Transparente
Poliestireno
Transparente
Rectangular
Microplaca
Tapa
5/Paq.