Learn More
Corning™ Microplacas con tratamiento para TC PureCoat™ de péptido de colágeno I
Recubiertos con péptidos sintéticos activos biológicamente sin origen animal que se unen de forma covalente a una superficie exclusiva
Marca: Corning™ 356270
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
Includes: Lid
Descripción
- Polystyrene
- Flat bottom
- Clear bottom
- Round well
- TC-treated surface
Especificación
Plano | |
Clear | |
Constituye una alternativa altamente coherente en relación con péptidos extracelulares complejos | |
Poliestireno | |
Room Temperature | |
Clear | |
Round | |
Sterile |
cGMP | |
9.6 cm2 | |
6 well | |
6 | |
Péptido de colágeno I | |
Con tapa | |
Microplaca multipocillo péptido de colágeno I de 6 pocillos |