Learn More
Corning™ Placas de superficie de carboxilo PureCoat™
La superficie de carga negativa mejora la fijación, aumenta la proliferación y mejora la diferenciación para una amplia gama de células que presentan propiedades de fijación deficientes en condiciones sin suero o con suero reducido
Marca:  Corning™ 354784
Detalles adicionales : Peso : 0.38000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11503590
  • 48.71€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Descripción
Descripción
Las superficies Corning PureCoat de amina (con carga positiva) y carboxilo (con carga negativa) proporcionan una mejor fijación celular, una proliferación celular más rápida y una recuperación mejorada después de la descongelación sobre las superficies TC estándar. Estas superficies funcionan con una amplia gama de tipos de células primarias, transfectadas, transformadas y exigentes, y han demostrado su utilidad en condiciones con reducción de suero o sin suero.
Especificaciones
Especificaciones
Plano
Poliestireno
Carboxilo
10/Cajas de cartón
100 mm
58,1 cm2
Redonda
Cubeta de cultivo celular
10/Pq.