Learn More
Corning™ Placas multipocillo de carboxilo PureCoat™
La superficie de carga negativa mejora la fijación, aumenta la proliferación y mejora la diferenciación para una amplia gama de células que presentan propiedades de fijación deficientes en condiciones sin suero o con suero reducido
Marca:  Corning™ 356773
Detalles adicionales : Peso : 3.32000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11533640
  • 224.05€ / paquete de 50
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Alertas:
In October 2012, Corning acquired the majority of the Becton Dickinson Discovery Labware business. In 2015, the integration of the Biologics portion of the Discovery Labware brands (including Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ and PureCoat™) into their growing family of Corning Life Sciences brands will be complete. You will notice changes on their product and packaging artwork, but the products themselves and the catalog numbers will remain the same.
Descripción
Descripción
  • Químicamente definidas, sin componentes de origen animal
  • Mejoran la recuperación de los ciclos de congelación y descongelación.
  • Aptas para líneas de células primarias, transfectadas y exigentes
  • Mantienen las monocapas celulares durante la manipulación de líquidos enérgica
Especificación
Especificación
ANSI, SBS
6 well
5/paquete; 50/caja
Round
Sterile
Cultivo de células primarias, estirpes celulares transfectadas, transformadas y complejas, cultivo en condiciones estándar, sin suero o con reducción de suero, recuperación de congelación-descongelación de células primarias y estirpes celulares crioconservadas, incluidos ensayos de división detenida
Poliestireno
Con carboxilo de carga negativa
Microplaca multipocillo de carboxilo de 6 pocillos
Videos