Learn More
Corning™ Placas multipocillo con fondo plano de aminas PureCoat™
La superficie de carga positiva mejora la fijación, aumenta la proliferación y mejora la diferenciación para una amplia gama de células que presentan propiedades de fijación deficientes en condiciones sin suero o con suero reducido
Marca: Corning™ 354723
Detalles adicionales : Peso : 0.46000kg
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Descripción
- Químicamente definidas, sin componentes de origen animal
- Mejoran la recuperación de los ciclos de congelación y descongelación.
- Aptas para líneas de células primarias, transfectadas y exigentes
- Mantienen las monocapas celulares durante la manipulación de líquidos enérgica
Especificaciones
4 x 6 | |
Poliestireno | |
1 mL (Pozo) | |
Rectangular | |
Placa Multi-Pocillos | |
Cultivo de células primarias, transfectadas, transformadas y líneas celulares fastidiosas, cultivo en condiciones estándar, libres de suero o reducidas en suero, recuperación por congelación-descongelación de células primarias criopreservadas y líneas celulares, incluyendo división detenida | |
5/Cajas de cartón | |
5/Cajas de cartón. | |
85,47 mm |
Sí | |
Plano | |
Poliestireno | |
Estéril | |
24 | |
Tapa | |
5/Paq. | |
127,63 mm | |
21,43 mm |