Learn More
Corning™ Matraces de agitación ProCulture
Alto rendimiento
Marca:  Corning™ 4504-3L
Detalles adicionales : Peso : 2.01395kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10643243
  • 1515.55€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El propulsor vorticial dinámico se extiende sobre la superficie de gas-líquido para garantizar el movimiento constante y eficaz de los medios líquidos y de las células
  • Los deflectores proporcionan una agitación mejorada
  • Las amplias vías laterales en ángulo facilitan el acceso para pipetas de 25 y 50 ml para suministro y recogida
  • Completo con propulsor y tapón
Especificaciones
Especificaciones
Naranja
14 cm
2.9 cm
4.5 cm
3000 ml
32.5 cm
45°
Sin esterilizar
Polipropileno
14 cm
186 mm
4.5 cm
Vidrio borosilicatado
Tapón central Shur-Loc™ y 2 brazos laterales en ángulo
2
GL 45
Videos
Documentación