Learn More
Corning™ Primaria™ de 96 pocillos, tratamiento primario, Microplaca de fondo plano
Color:transparente; Esterilidad:estéril; Tapa:con tapa
Marca: Corning™ 353872
Detalles adicionales : Peso : 4.01000kg
Descripción
- Exclusiva química de superficie de cultivo tisular que contiene nitrógeno
- Mejoran la adhesión, la proliferación y el crecimiento de muchas líneas de células o células primarias.
- Poliestireno de grado de vidrio, modificado mediante un tratamiento patentado de plasma con gas al vacío
- Modificación de superficie estable y permanente
- Transparente
- No se requiere almacenamiento especial.
- Se analizan muestras de cada lote de productos de Corning Primaria por análisis químico de barrido de electrones (ESCA)
- Envasadas en envase de grado médico con cierre de tipo despegable y codificación por color rojo
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Probadas como apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
Especificaciones
Estándar | |
0,32 cm2 | |
Transparente | |
96 | |
Estériles | |
Plano | |
50/caja | |
50/caja |
Con tapa | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
De 1,5 a 2,2 ml | |
Tratamiento primario | |
Apto para el cultivo de gran variedad de células primarias y líneas de células que no crecen bien en las superficies de cultivo de tejidos estándares convencionales y cargadas negativamente | |
1/Paq. |