Learn More
Corning™ Microplacas con revestimiento de poli-D-lisina y poliestireno
Facilita la adhesión celular
Marca:  Corning™ 3845
2274.50 EUR hasta el 2019-04-15
Use el código promocional "13569" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 9.84295kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309524
  • 3285.00€ / paquete de 100
En stock 1
Añadir a la cesta
Puede hacer un pedido máximo de la cantidad disponible en stock. Para más información, llame al servicio de atención al cliente en el 902 239 303.
Descripción
Descripción
  • Pocillos de fondo plano con tapas
  • Aptas para su uso con instrumentos de lectura superior e inferior
  • Rejilla alfanumérica
  • Estériles y certificadas como apirógenas
  • Embalaje a granel
  • Las placas de 96 pocillos tienen tapas no reversibles con anillos de condensación para reducir la contaminación
  • Características de la placa con fondo transparente/negro y con fondo transparente/blanco
    • Los fondos son un 60 % más delgados que los de microplacas de poliestireno convencionales lo que se traduce en una fluorescencia de fondo más baja y unas lecturas de hasta 340 nm
    • El fondo de pocillo plano ópticamente transparente permite la visualización microscópica directa
    • Las placas con paredes negras tienen una fluorescencia de fondo baja, mínima dispersión de la luz y diafonía reducida
    • Las placas con paredes blancas mejoran las señales luminiscentes y tienen una luminiscencia y fluorescencia de bajo fondo
    Especificación
    Especificación
    Negro, Negro
    Fácil transición a los lectores y sistemas de automatización existentes, evaporación del contenido de los pocillos reducida, fijación celular mejorada, menor diafonía, fluorescencia de fondo baja y mínima difusión de luz
    Poliestireno
    95 μl
    Clear
    Square
    Sterile
    0.06 cm2
    384 pocillos
    Poli-D-lisina
    De 20 a 80 μl
    Con tapa
    Microplaca poli-D-lisina de 384 pocillos
    Videos
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    • Utilisez le code 13569 pour bénéficier des remises de cette promotion.
      : 13569
      2019-04-15
      Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 02/02/2019 y el 15/04/2019 sujeto a la disponibilidad del artículo en stock. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional o si el producto ya no está disponible en stock. Pueden aplicarse otras restricciones.
      Términos y Condiciones