Learn More
Corning™ Filtros de jeringas de NY
Recomendados para aplicaciones que requieren niveles de extraíbles muy bajos porque no contiene ningún agente humectante, detergente ni surfactante. Los filtros de jeringa de nailon Corning™ ofrecen una excelente resistencia química para un óptimo rendimiento al filtrar soluciones agresivas.
Marca: Corning™ 431225
Detalles adicionales : Peso : 0.36750kg
Descripción
Para aplicaciones de cultivo de tejidos y HPLC. Carcasa de polipropileno.
- Diámetros: Los diámetros de 25 mm gestionan volúmenes entre 0,5 y 100 ml
- Nailon (NY): naturalmente hidrófilos, no requieren agentes humectantes. Buena compatibilidad química, ideales para muestras acuosas y la mayoría de muestras orgánicas
- Tamaños de poro: Filtro de 0,2μ m para eliminación de partículas muy finas y tamaño de poro de 0,45μ m para la mayoría de las aplicaciones de clarificación
- Integridad probada al 100 %, certificados como apirógenos y no citotóxicos
- Fabricados de acuerdo con las normas ISO 9002
Las membranas de NY cuentan con certificación de que no causan picos extraños en la región UV en aplicaciones de HPLC.
Información de órdenes
El tamaño de poro y el tipo de membrana están impresos en cada filtro de jeringa.Los filtros estériles están envasados individualmente en blísteres en cajas de 50, los no estériles se envasan en cajas de 50.
Compliance
Fabricados conforme a las normas ISO 9002 y GMP, con integridad probada al 100 %.Los filtros con certificación para HPLC (NY) se someten a pruebas exhaustivas para garantizar que no hay picos extraños en la gama UV.
Especificaciones
Nailon | |
Para el cultivo de tejidos y HPLC | |
87psi | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |
0,45 μm | |
150 μl | |
Polipropileno | |
De 0,5 a 100 ml |