Learn More
Corning™ Suplemento de medios de crecimiento Nu-serum
Provides a low-serum alternative to newborn calf, fetal bovine, and other sera used for cell culture
Marca: Corning™ 355100
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Descripción
La gama de citocinas, factores de crecimiento y suplementos de medios de Corning ofrece una amplia variedad de proteínas que dan como resultado la proliferación o diferenciación de las células afectadas.
- Vialed, factores de crecimiento altamente purificados con alta actividad biológica
- Una amplia gama de linfocinas recombinantes y naturales altamente purificadas
- Suplementos de cultivo enriquecidos para ser reconstituidos/añadidos en el medio de su elección
- Propague sus células bajo condiciones más definidas en condiciones con reducción de suero o sin suero
Corning ofrece una amplia gama de otros suplementos de crecimiento de medios. Algunos productos son específicos del tipo celular, como SMC4 (para iPSCs) y el suplemento de cultivo T-Cell (para células T), mientras que otros productos promueven la proliferación en una amplia variedad de tipos celulares. Reducir el uso del suero es fácil con productos como ITS y Corning Nu-SerumTM.
Especificaciones
de -20 °C | |
Suplementos de medios de crecimiento | |
100 mL |