Learn More
Corning™ Puntas de pipeta microvolumétricas
Proporcionan un rendimiento preciso y fiable en el intervalo de volúmenes establecido
91.89€ - 481.41€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Color | Natural |
Declaraciones de limpieza | Sin DNasa, RNasa ni pirógenos |
Estilo de punta | Microvolumen, Round |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10479131
|
Corning™
4834 |
De 0,5 a 10 μl | Gradilla |
95.34€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10746482
|
Corning™
4840 |
De 0,2 a 10 μl | A granel |
481.41€
paquete de 10000 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10387171
|
Corning™
4901 |
De 0,5 a 10 μl | A granel |
430.41€
paquete de 10000 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10431822
|
Corning™
4826 |
De 0,1 a 10 μl | Gradilla |
91.89€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Polipropileno de color natural
- Selección de embalaje en gradilla o bolsa a granel
- Las gradillas de puntas duraderas satisfacen las exigencias de las pipetas multicanal y soportan la esterilización en autoclave repetida
- Las puntas en gradilla cuentan con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y pirógenos
- También disponibles estériles
Especificaciones
No estéril | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Polipropileno |
Natural | |
Microvolumen, Round |