Learn More
Corning™ Matrigel™ GFR Membrane Matrix
Produce un material de matriz biológicamente activo que se asemeja a la matriz basal de células de mamíferos. La matriz de membrana basal de factor de crecimiento reducido (GFR) Corning™ Matrigel™ proporciona un entorno fisiológicamente relevante para estudios de morfología celular, función bioquímica, migración, invasión y expresión génica.
Marca:  Corning™ 356230
287.10 EUR hasta el 2019-02-28
Use el código promocional "13474" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11543620
  • 319.00€ / 5 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-03-2019
Añadir a la cesta
Alertas:
Nota: Evite realizar varios ciclos de congelación y descongelación; no la almacene en un congelador sin escarcha
Descripción
Descripción
  • Tested for the ability to promote neurite outgrowth of chick dorsal root ganglia cells
  • Tested and found negative for bacteria, fungi, and mycoplasma
  • Source: Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse tumor, a tumor rich in extracellular matrix proteins, including Laminin (a major component), Collagen IV, heparin sulfate proteoglycans, entactin/nidogen, and a number of growth factors
  • Base formulation: Dulbecco's Modified Eagle's Medium with 50μg/mL gentamycin, with or without Phenol Red
  • Solubilized basement membrane preparations polymerize at room temperature
Quality
  • Mouse colonies routinely screened for pathogens via Mouse Antibody Production (MAP) testing
  • Extensive PCR testing is performed to screen for a number of pathogens
  • Tested and found negative for bacteria, fungi and mycoplasma
  • Protein concentrations determined by Lowry method
  • Endotoxin units measured by Limulus Amoebocyte Lysate assay
  • Matrigel Matrix gel stability is tested for a period of 14 days at 37°C
  • Biological activity is determined for each lot using a neurite outgrowth assay
Application
  • Cell Growth and Differentiation
  • Metabolism/Toxicology Studies
  • Invasion Assays
  • In Vitro and In Vivo Angiogenesis Assays
  • In Vivo Angiogenesis Studies and Augmentation of Tumors in Immunosuppressed Mice
Especificación
Especificación
Adecuado para aplicaciones que requieren una preparación muy definida de la membrana basal.
Matriz de membrana basal de factor de crecimiento reducido
Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm
N/D
5 ml
- 20 °C
Videos
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    : 13474
    2019-02-28
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/01/2019 y el 28/02/2019. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Terms & Conditions