Learn More
Corning™ Matriz Matrigel™
Produce un material de matriz biológicamente activo que se asemeja a la matriz basal de células de mamíferos. La matriz Corning™ Matrigel™ proporciona un entorno fisiológicamente relevante para estudios de morfología celular, función bioquímica, migración, invasión y expresión génica.
Marca: Corning™ 354234
Detalles adicionales : CAS : 67-66-3 Peso : 0.05220kg
Alertas:
Nota:Evitar múltiples ciclos de congelación-descongelación. No almacenar en un congelador que no forme escarcha.
Descripción
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
La matriz Corning Matrigel es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón de Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de matriz extracelular, incluidos laminina (componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidógeno y una serie de factores de crecimiento.
Especificaciones
de -20 °C | |
Matriz Matrigel sin LDEV | |
10 mL |
Matriz de membrana basal | |
Crecimiento celular y diferenciación, estudios de metabolismo/toxicología, ensayos de invasión, ensayos de angiogénesis in vitro e in vivo, estudios de angiogénesis in vivo y aumento de tumores en ratones inmunodeprimidos | |
Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm |