Learn More
Corning™ Accesorio para agitador vórtex LSE™, cabezales de procesamiento
Los cabezales permiten el procesamiento de un mayor número de tubos
38.12€ - 47.11€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Agitador vórtex LSE
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
11911981
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
480100
38.48€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11921981
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
480101
24 tubos de 1,5/2,0 ml, 24 tubos de 0,5 ml y 32 tiras de tubos de 0,2 ml/4 tiras de tubos
38.12€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11941981
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
480102
1 microplaca, 64 tubos de 0,2 ml, 8 tiras de tubos de 0,2 ml
47.11€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11931981
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
480103
8 tubos de 15 ml, 8 tubos de x 12 mm diám. y 8 tubos de 13 mm de diám.
47.11€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11951981
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
480104
6 tubos de 50 ml
47.11€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Opciones de configuración
Especificaciones
Especificaciones
Agitador vórtex LSE