Learn More
Corning™ Pipeta monocanal Lambda Plus, ajustable
Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
Marca: Corning™ 4072
Detalles adicionales : Peso : 0.24494kg
Descripción
Diseñadas para proporcionar los niveles más elevados de precisión, reproducibilidad y comodidad
Disponibles en configuraciones de uno, ocho y doce canales, todas las micropipetas Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. El volumen se puede ajustar girando la ruedecilla o el botón del émbolo, y un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Las micropipetas Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeta para facilitar la calibración interna.
Características
- Calibrado de fábrica según las estrictas normas ISO 8655 para ofrecer 3 años de garantía
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
- Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
- Expulsión de punta ajustable
Servicio Técnico
3 año
Especificaciones
± 4 al ± 0,8% | |
Punta de 200 μl | |
Punta de 200 µl | |
Lambda™ Plus | |
De 2 a 20 μl | |
La llave se incluye con cada pipeta para facilitar la calibración interna | |
3 años |
ISO8655 | |
Esterilizable en autoclave | |
1 | |
Pipeta monocanal | |
Punta de 200 μl | |
Sí |