Learn More
Corning™ Puntas de pipeta con filtro Isotip™
Ideal para aplicaciones en las que es crucial evitar la contaminación cruzada, como la amplificación de ADN y la manipulación de radioisótopos
Marca: Corning™ 4821
Detalles adicionales : Peso : 1.24380kg
Descripción
- Las puntas de pipeta con filtro IsoTip cuentan con una barrera hidrófoba e inerte que evita que los contaminantes en aerosol entren en contacto con los ejes de las micropipetas (se puede solicitar o descargar una guía sobre la compatibilidad de las puntas de pipeta en el sitio web de Corning).
- Ideal para aplicaciones en las que es crucial evitar la contaminación cruzada, como la amplificación de ADN y la manipulación de radioisótopos.
- Envasadas estériles.
- Sin ARNasa/ADNasa.
- Apirógenos.
Especificaciones
1 μl a 30 μl | |
Estéril | |
Gradilla | |
Gradilla | |
Sí | |
Polipropileno |
Con filtro | |
Natural | |
Filtro | |
Pipeta de ajuste universal | |
IsotipTM | |
10 μl, 50 μl, 100 μl |