Learn More
Corning™ Fibronectina, humana
Favorece la adhesión, la propagación y la proliferación celulares en superficies de cultivo de tejidos. La fibronectina, humana Corning™ se puede utilizar como aditivo para medios de cultivo sin suero.
Marca: Corning™ 356009
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Descripción
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
Las principales funciones de la fibronectina parecen ser la migración celular durante la cicatrización y el desarrollo de las heridas, la regulación del crecimiento y la diferenciación celular y la hemostasia/trombosis.
Especificaciones
De 2° a 8 °C | |
11 | |
Plasma humano |
Fibronectina | |
25 mg |