Learn More
Corning™ Erlenmeyer de policarbonato con tubo de inmersión
Tienda Corning Productos
Descripción
Se ofrecen soluciones de sistemas cerrados completos con tapón de transferencia aséptico premontado en un matraz Erlenmeyer de policarbonato. Un recipiente premontado ofrece una solución aséptica completa y está disponible para los tamaños de matraces de 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, 3 l y 5 l.
Los tapones de transferencia tienen dos puertos: Un puerto acaba en un filtro de 0,2 μm y el otro puerto tiene tubos flexibles termosellables y resistentes a productos químicos, y termina en un Luer Lock macho o una conexión rápida macho de policarbonato. Los tubos de inmersión llegan hasta el fondo del matraz para una transferencia aséptica sencilla de sus procesos de manipulación de líquidos.
- Los tamaños van de 125 ml a 5 l
- Tipos de conectores de tubos MLL o MPC
- Envasado individual
- Doble bolsa
- Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Diámetro exterior (imperial) | 1/4 pulg. |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| N.º por caja | 4/Cs. |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Tipo de tapón | Ventilado |