Learn More
Corning™ Juego de tubos desechables
Para su uso con frascos de vidrio
Marca:  Corning™ 10042
Detalles adicionales : Peso : 0.35380kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317681
  • 184.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tapón de sujeción fácil roscado de 48 mm
  • Tubos flexibles termosellables y resistentes a productos químicos
  • Admite frascos de 2 y 4 l.
  • Conector de MPC macho con tapón
  • Sistema de abrazaderas de tubos PureFit™
  • Esterilizable en autoclave
  • Ventilación de filtro de PTFE de 0,2 µm
*ADCF: sin componentes de origen animal **MPC: policarbonato de grado médico
Especificaciones
Especificaciones
Sin ventilación
0,375 in
ADCF
Estéril
Esterilizable en autoclave
0,952 cm
1,27 cm