Learn More
Corning™ Juego de tubos desechables
Para su uso con frascos de vidrio
184.00€ - 770.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Diámetro interior (imperial) | 0,375 in |
Diámetro interior (métrico) | 0,952 cm |
Material | ADCF |
Diámetro exterior (imperial) | 1,27 cm |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11317681
|
Corning™
10042 |
Sin ventilación |
184.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11327681
|
Corning™
10043 |
Con ventilación de filtro de PTFE de 0,2μ |
770.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Policarbonato de grado médico (MPC) sin componentes de origen animal (ADCF)
- Tubos flexibles termosellables y resistentes a productos químicos
- Se adapta a frascos de 2 l y 4 l
- Conector de MPC macho con tapón
- Sistema de abrazaderas de tubos PureFit™
- Esterilizable en autoclave
- DI de .375 pulg x DE de .5 pulg
- 18 pulg de L
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
0,952 cm | |
1,27 cm |
0,375 in | |
ADCF | |
Estéril |