Learn More
Corning™ Filtros de vacío/sistemas de almacenamiento desechables
Incluyen embudos impresos que identifican el tipo de membrana y el número de producto para facilitar la identificación. Los sistemas de almacenamiento/filtro de vacío desechables Corning™ ofrecen una solución completa para sus necesidades de filtración. El sistema consta de un embudo filtrante de poliestireno unido mediante un anillo adaptador a un frasco de almacenamiento de poliestireno con un tapón de polietileno estéril independiente.
128.60€ - 331.87€
Especificaciones
Conectores | Manguera en ángulo |
---|---|
Descripción | Incluye filtro de membrana cuadrada, embudo graduado y receptor de poliestireno transparente, adaptador de cuello de polietileno, cierre hermético de HDPE naranja |
Desechables | Sí |
Para utilizar con (equipo) | Cuello de frasco de 4,5cm |
Material | Poliestireno |
Includes: Filtro de membrana cuadrada, embudo graduado y receptor de poliestireno transparente; adaptador de cuello de polietileno y tapón hermético (se suministra estéril y envasado individualmente).
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Material (membrana) | Volumen (métrico) | Área de filtración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Material (membrana) | Volumen (métrico) | Área de filtración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11373785
|
Corning™
431475 |
0,1 μm | Poliestersulfona (PES) | 500 mL | 33,2 cm2 |
206.84€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11363785
|
Corning™
431474 |
0,1 μm | Poliestersulfona (PES) | 1000 mL | 54,5 cm2 |
331.87€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10005341
|
Corning™
431154 |
0,2 μm | Acetato de celulosa | 150 mL | 13,6 cm2 |
128.60€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10468181
|
Corning™
430767 |
0,2 μm | Acetato de celulosa | 250 mL | 19,6 cm2 |
132.05€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10769922
|
Corning™
430769 |
0,2 μm | Acetato de celulosa | 500 mL | 33,2 cm2 |
216.88€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10768592
|
Corning™
431205 |
0,2 μm | Acetato de celulosa | 500 mL | 54,5 cm2 |
315.92€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10689311
|
Corning™
430517 |
0,2 μm | Acetato de celulosa | 1000 mL | 54,5 cm2 |
315.92€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10104391
|
Corning™
430756 |
0,2 μm | Nitrato de celulosa | 250 mL | 19,6 cm2 |
132.05€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10016110
|
Corning™
430758 |
0,2 μm | Nitrato de celulosa | 500 mL | 0,054 m2 |
216.88€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10377941
|
Corning™
430771 |
0,2 μm | Nailon | 250 mL | 19,6 cm2 |
132.05€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10106961
|
Corning™
430773 |
0,2 μm | Nailon | 500 mL | 33,2 cm2 |
216.88€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10660502
|
Corning™
430515 |
0,2 μm | Nailon | 1000 mL | 54,5 cm2 |
315.92€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10504211
|
Corning™
431153 |
0,2 μm | Poliestersulfona (PES) | 150 mL | 13,6 cm2 |
128.60€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10609141
|
Corning™
431096 |
0,2 μm | Poliestersulfona (PES) | 250 mL | 19,6 cm2 |
132.05€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10268951
|
Corning™
431097 |
0,2 μm | Poliestersulfona (PES) | 500 mL | 33,2 cm2 |
216.88€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10296191
|
Corning™
431098 |
0,2 μm | Poliestersulfona (PES) | 1000 mL | 54,5 cm2 |
315.92€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10164191
|
Corning™
430186 |
0,22 μm | Nitrato de celulosa | 1000 mL | 54,5 cm2 |
315.92€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10174191
|
Corning™
431155 |
0,45 μm | Acetato de celulosa | 150 mL | 13,6 cm2 |
128.60€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10350412
|
Corning™
430768 |
0,45 μm | Acetato de celulosa | 250 mL | 19,6 cm2 |
132.05€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10229051
|
Corning™
430770 |
0,45 μm | Acetato de celulosa | 500 mL | 33,2 cm2 |
216.99€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10075431
|
Corning™
431206 |
0,45 μm | Acetato de celulosa | 500 mL | 54,5 cm2 |
315.92€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10730693
|
Corning™
430516 |
0,45 μm | Acetato de celulosa | 1000 mL | 54,5 cm2 |
315.92€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
El receptor se desenrosca de la unidad fácilmente y se puede sellar con un tapón hermético para el almacenamiento de filtrado.
- Esterilizados por radiación y certificados como apirógenos
- Conector de manguera en ángulo que simplifica la fijación de la línea de vacío
- Los frascos receptores incorporan laterales de agarre fácil para mejorar la manipulación
- Las unidades están codificadas por colores según el tipo de membrana y etiquetadas con el material de la membrana y el tamaño del poro
- Todos los tipos de membrana son compatibles con el cultivo de tejidos y se han sellado con calor a la rejilla de soporte para maximizar el caudal y reducir la formación de espuma y la desnaturalización de proteínas
- Las membranas de NYL, CN y PES no contienen detergentes
- Los modelos con embudo de 150 ml contienen un filtro de membrana cuadrado de 42 × 42 mm
- El embudo de 250 ml contiene un filtro de membrana cuadrado de 49.5 × 49.5 mm
- El embudo de 500 ml contiene un filtro de membrana cuadrado de 63 × 63 mm
- El embudo de 1000 ml contiene un filtro de membrana cuadrado de 79 × 79 mm
- Acetato de celulosa (CA): para baja unión de proteínas—
- Nailon (NYL): para bajo nivel de sustancias extraíbles—
- Nitrato de celulosa (CN): para filtración de uso general—
- Polietersulfona (PES): para caudales rápidos y baja unión de proteínas—
No aptos para uso parenteral.
Especificaciones
Manguera en ángulo | |
Sí | |
Poliestireno | |
Sí | |
Sistema de filtro de vacío |
Incluye filtro de membrana cuadrada, embudo graduado y receptor de poliestireno transparente, adaptador de cuello de polietileno, cierre hermético de HDPE naranja | |
Cuello de frasco de 4,5cm | |
Estéril | |
12/caja |