Learn More
Corning™ Filtros de vacío/sistemas de almacenamiento desechables
Incluyen embudos impresos que identifican el tipo de membrana y el número de producto para facilitar la identificación. Los sistemas de almacenamiento/filtro de vacío desechables Corning™ ofrecen una solución completa para sus necesidades de filtración. El sistema consta de un embudo filtrante de poliestireno unido mediante un anillo adaptador a un frasco de almacenamiento de poliestireno con un tapón de polietileno estéril independiente.
Marca: Corning™ 430515
Detalles adicionales : Peso : 4.13100kg
Descripción
El receptor se desenrosca de la unidad fácilmente y se puede sellar con un tapón hermético para el almacenamiento de filtrado.
- Esterilizados por radiación y certificados como apirógenos
- Conector de manguera en ángulo que simplifica la fijación de la línea de vacío
- Los frascos receptores incorporan laterales de agarre fácil para mejorar la manipulación
- Las unidades están codificadas por colores según el tipo de membrana y etiquetadas con el material de la membrana y el tamaño del poro
- Todos los tipos de membrana son compatibles con el cultivo de tejidos y se han sellado con calor a la rejilla de soporte para maximizar el caudal y reducir la formación de espuma y la desnaturalización de proteínas
- Las membranas de NYL, CN y PES no contienen detergentes
- Los modelos con embudo de 150 ml contienen un filtro de membrana cuadrado de 42 × 42 mm
- El embudo de 250 ml contiene un filtro de membrana cuadrado de 49,5 × 49,5 mm
- El embudo de 500 ml contiene un filtro de membrana cuadrado de 63 × 63 mm
- El embudo de 1000 ml contiene un filtro de membrana cuadrado de 79 × 79 mm
- Acetato de celulosa (CA): para baja unión de proteínas—
- Nailon (NYL): para bajo nivel de sustancias extraíbles—
- Nitrato de celulosa (CN): para filtración de uso general—
- Polietersulfona (PES): para caudales rápidos y baja unión de proteínas—
No aptos para uso parenteral.
Especificaciones
Manguera en ángulo | |
Sí | |
Poliestireno | |
0,2 μm | |
54,5 cm2 | |
Sí | |
Sistema de filtro de vacío | |
1000 mL |
Incluye filtro de membrana cuadrada, embudo graduado y receptor de poliestireno transparente, adaptador de cuello de polietileno, cierre hermético de HDPE naranja | |
Cuello de frasco de 4,5cm | |
Nailon | |
Estéril | |
Las membranas de nailon son hidrófilas de forma natural, sin surfactantes y ofrecen el menor volumen de sustancias extraíbles | |
12/caja | |
1000 mL |