Learn More
Corning™ Disposable Spinner Flask Aseptic Transfer Caps
For use with Corning disposable spinner flasks with top cap and angled sidearms
418.43€ - 434.63€
Especificaciones
Material | Policarbonato |
---|---|
Incluye | Brazo lateral Tubo de inmersión de 0,25 in con poro de 0,2μm, venteo, grado médico |
N.º por caja | 2/Cs |
N.° por paquete | 1/Paq. |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17730698
|
Corning™
3558 |
Corning™, referencia 3563 |
434.63€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15155884
|
Corning™
3528 |
Matraz giratorio desechable de 500 ml |
418.43€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17720698
|
Corning™
3545 |
Corning™, referencia 3561 |
418.43€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Corning™ Spinner Flask Aseptic Transfer Caps will enhance the productivity of your cell culture operations when adding or removing medium and cells. Aseptic Transfer Caps are sterile (10-6 SAL), individually double bagged and fit the side arms on Corning Disposable Spinner Flasks. Made from high density polyethylene. Autoclaving is not recommended.
- Chemically resistant, heat-sealable, flexible tubing, 1/4 ID, 3/8 OD
- 24 tubing length, with connector
Especificaciones
Policarbonato | |
Brazo lateral Tubo de inmersión de 0,25 in con poro de 0,2μm, venteo, grado médico | |
2/Cs | |
1/Paq. |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.