Learn More
Corning™ Tubos de vidrio con fondo cónico para centrífuga desechables
Tubos no estériles, fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™.
Marca:  Corning™ 99502-5
Detalles adicionales : Peso : 1.86000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10536493
  • 112.95€ / paquete de 125
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Estos tubos tienen un espesor de pared uniforme más uniforme, una punta cónica bien formada y un radio de punta duradero. Los tubos están diseñados para soportar la centrifugación hasta 3000 RCF.
Los tapones de rosca se venden por separado. El producto se suministra sin esterilizar.
Para obtener información sobre los tapones de rosca, consulte las ref. 9998-13, 99999-13 para ajustarse a la ref. 99502-5; consulte las ref. 9998-15, 99999-15 para ajustarse a las ref. 99502-10, 99502-15; consulte la ref. 9999-24 para ajustarse a la ref. 99502-50.
Especificaciones
Especificaciones
5 ml
Vidrio de borosilicato
125
No estéril
110 mm
Sin tapón
No
3000 x g
125
13-415
Cilíndrico
Cónicos
13 mm
Tubo para centrífuga