Learn More
Corning™ Varilla de soporte
Para su uso con: Modelos PC-200, PC-210, PC-220
Marca: Corning™ 400084
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
Estas varillas de soporte de acero inoxidable de 0,8 x 30,5 cm (5/16 x 12 pulgadas) se atornillan a la base de agitadores/placas calefactoras de serie PC-200/210/220 de Corning™.Especificaciones
Modelos PC-200, PC-210, PC-220 | |
12 pulg | |
Accesorio, varilla | |
Acero inoxidable |