Learn More
Corning™ Estaciones de puntas DeckWorks™
Diseñado estaciones de pipeteo monocanal y multicanal
73.96€
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Color Natural
Estilo de punta Round
Envase Multipack
Para utilizar con (equipo) Estaciones de pipeteo monocanal, Estaciones de pipeteo multicanal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11901861
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
4142
De 1 a 200 μl
73.96€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11991851
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
4141
De 0,1 a 10 μl
73.96€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Contiene 960 puntas disponibles en tamaños de longitud extendida de 10 μl y tradicionales de 200 μl.
  • Maximiza el espacio en la mesa al mismo tiempo que reduce los residuos plásticos
  • El diseño de cubierta de 5 niveles (2 × 96) se corresponde con el formato de placa de microtitulación
  • Esta estable plataforma de pipeteo se adapta fácilmente a entornos de campana estériles
  • Las tapas se pueden colocar a presión para exponer únicamente un solo lado (96 puntas)
  • Las aplicaciones incluyen procedimientos previos y posteriores a la PCR, cultivo celular y ensayos que requieren grandes cantidades de puntas
  • También disponibles estériles
Especificaciones
Especificaciones
No estéril
Round
Estaciones de pipeteo monocanal, Estaciones de pipeteo multicanal
DeckWorks™
Natural
Multipack