Learn More
Corning™ Placas de pocillo profundo de polipropileno transparentes de 384 pocillos
Ideales para aplicaciones de alto rendimiento que requieren volumen añadido
Marca: Corning™ 3347
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
Las microplacas de polipropileno Corning ofrecen formatos de pocillos tanto de volumen pequeño como de volumen grande (bloques) para cumplir sus requisitos de ensayo y almacenamiento.
Información de órdenes
Envasadas en bolsas de diez
Certifications
Certificadas como libres de ARNasa y ADNasa
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
Transparente | |
Polipropileno | |
384 | |
Sin tratar | |
Para aplicaciones de alto rendimiento que requieren volumen añadido | |
5/Paq. |
Sin tapa | |
Bolsas de 5 | |
Microplaca de 384 pocillos profundos | |
240 μl | |
No estéril | |
Fondo en V | |
50/caja | |
50/caja |