Learn More
Corning™ Medios microbiológicos
Estéril con filtro
235.60€ - 298.73€
Especificaciones
Formulario Líquido
Origen de fabricación Estados Unidos
Volumen de llenado 6 x 1000 mL
Formulación Peptona de caseína 10 g/l, NaCl 10 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el mantenimiento/propagación de Escherichia coli con ADN plasmídico y la producción de proteínas recombinantes
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Precio Cantidad y disponibilidad  
15343721
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
46-055-CM
Caldo terrifico; Vol.: 6 x 1 l
298.73€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15333721
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
46-050-CM
Caldo LB de Miller, Vol.: 6 x 1 l
235.60€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para el mantenimiento y propagación de E. coli
  • Terrific Broth admite densidades celulares más altas que LB Broth, aumentando el rendimiento plasmídico
Especificaciones
Especificaciones
Líquido
6 x 1000 mL
Para el mantenimiento/propagación de Escherichia coli con ADN plasmídico y la producción de proteínas recombinantes
6 x 1000 mL
Estados Unidos
Peptona de caseína 10 g/l, NaCl 10 g/l
Frasco