Learn More
Corning™ Gentamicin Sulfate
Packaged in plastic bottles
712.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gentamicina |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Formato | Frasco de plástico |
Código de producto | Marca | Cantidad | Formulario | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Formulario | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15353671
|
Corning™
30-005-CR |
10 x 10 mL | Líquido |
712.00€
10 ml |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Especificaciones
Gentamicina | |
Estéril | |
Frasco de plástico |