Learn More
Corning™ Gentamicin Sulfate
Packaged in plastic bottles
Marca:  Corning™ 61-098-RF
Detalles adicionales : CAS : 1405-41-0 Peso : 0.00100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15313761
  • 65.00€ / 1 g
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Sterile
Plastic Bottle
Gentamicin Sulfate
2° to 8°C
Powder
1 x 1g
2° to 8°C
Videos