Learn More
Corning™ Gentamicin Sulfate
Packaged in plastic bottles
Marca:  Corning™ 61-098-RA
Detalles adicionales : CAS : 1405-41-0 Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15303761
  • 50.00€ / 0.10 g
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Sterile
Plastic Bottle
Gentamicin Sulfate
2° to 8°C
Powder
1 x 100mg
2° to 8°C
Videos