Learn More
Corning™ Cell Culture Media: Cell Culture Supplements
Used as a nutrient source in cell culture media. Cell Culture Media: Cell Culture Supplements are produced under the highest industry standards to ensure superior results.
37.75€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 15° a 30 °C |
---|---|
Esterilidad | Estéril con filtro |
Cantidad | 100 mL |
Código de producto | Marca | pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15313721
|
Corning™
46-033-CI |
Desde 5,2 hasta 0,1 |
37.75€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
(This is suggested replacement for 25-037-CIR.)
Especificaciones
De 15° a 30 °C | |
Estéril con filtro | |
100 mL |