Learn More
Corning™ Cell Culture Buffers: Dulbecco's Phosphate-Buffered Salt Solution 10X
With low endotoxin content
Marca: Corning™ 20-030-CV
Detalles adicionales : Peso : 3.76000kg
Descripción
La solución salina tamponada con fosfatos de Dulbecco (DPBS) es una solución tamponada que se puede utilizar para mantener los medios de cultivo celular en el intervalo de pH fisiológico de 7,0 a 7,6. Se puede utilizar como líquido de irrigación, transporte o dilución al mismo tiempo que mantiene la tonicidad y viabilidad de las células durante un periodo de tiempo limitadoEspecificaciones
De 2° a 30 °C | |
Líquido | |
Calcio, Magnesio | |
Desde 4,1 hasta 4,7 |
10 X | |
Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco | |
Cloruro de calcio 1 g/l, cloruro de potasio 2 g/l, fosfato dihidrógeno de potasio 2 g/l, hexahidrato de cloruro de magnesio 1 g/l, cloruro sódico 80 g/l, fosfato disódico 11,50 g/l | |
6 x 500 mL |