Learn More
Corning™ Ampicillin, Sodium Salt
Packaged in plastic bottles
Marca: Corning™ 61-238-RH
Detalles adicionales : CAS : 56-75-7 Peso : 1.00000kg
Especificaciones
De 2° a 8 °C | |
Ampicilina | |
10 g |
Polvo | |
Frasco de plástico |
Packaged in plastic bottles
Marca: Corning™ 61-238-RH
Detalles adicionales : CAS : 56-75-7 Peso : 1.00000kg
De 2° a 8 °C | |
Ampicilina | |
10 g |
Polvo | |
Frasco de plástico |