Learn More
Corning™ Microplacas Carbo-BIND
La superficie tiene grupos de hidracida con acoplamiento covalente a grupos de carbohidratos
Marca: Corning™ 2507
Detalles adicionales : Peso : 0.02239kg
Descripción
- Las microplacas de cultivo celular son estériles y no pirogénicas.
- Tapas disponibles donde se indica
Los números de catálogo 3798 y 3898 procesadas para mejorar la hidrofilicidad en ensayos de hemaglutinación y similares.
Los modelos con n.º 3585 y 3595 tienen tapas especiales de baja evaporación.
Los modelos con n.º 3841 están fabricados de forma aséptica.
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Transparente | |
96 | |
No estéril | |
Redondo | |
50/caja | |
Transparente |
Sin tapa | |
La superficie Carbo-BIND | |
Poliestireno | |
De 75 a 200 μl | |
Carbo-Bind | |
Ideal para ensayos que requieren la orientación dirigida de una biomolécula (anticuerpos oxidados, carbohidratos y proteínas glicosiladas) al tiempo que mantiene la actividad enzimática o inmunológica | |
1/Paq. |