Learn More
Corning™ Tapones de rosca fenólicos negros con revestimiento de PTFE Corning™
Fabricados con resina especialmente formulada para resistir los efectos de la temperatura y del vapor en la esterilización en autoclave. Los tapones de rosca fenólicos negros con revestimiento de PTFE Corning™ proporcionan una superficie de sellado altamente inerte.
Marca: Corning™ 9998-24
Detalles adicionales : Peso : 0.05897kg
Descripción
Fabricados con resina especialmente formulada para resistir los efectos de la temperatura y del vapor en la esterilización en autoclave.Los tapones de rosca fenólicos negros con revestimiento de PTFE Corning™ proporcionan una superficie de sellado altamente inerte.
Este tapón está fabricado con una resina especialmente formulada para resistir los efectos de la temperatura y el vapor en la esterilización en autoclave. Los tapones se suministran con un revestimiento de caucho pegado sobre el que está firmemente unida una interfaz de PTFE que proporciona una superficie de sellado altamente inerte.
Especificaciones
Tapón de rosca | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Fenólico | |
12,5 mm | |
12/caja |
24-400 | |
Esterilizable en autoclave | |
Negro | |
12/Paq. | |
PTFE, caucho |