Learn More
Corning™ Placas multi-pocillo con poli-D-lisina BioCoat™
Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células. Las placas de pocillos múltiples con poli-D-lisina (PDL) Corning™ BioCoat™ son ideales para aplicaciones que implican la adhesión, el crecimiento y la diferenciación de líneas celulares transfectadas y neuronales.
Marca:  Corning™ 354414
Detalles adicionales : Peso : 3.51530kg
Código de producto. 10411321
  • 102.19€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La poli-D-lisina (PDL) y la poli-L-lisina (PLL) son compuestos sintéticos que mejoran la adhesión celular y la absorción de proteínas mediante la alteración de las cargas superficiales en el sustrato de cultivo. Además de promover la adhesión celular, los tratamientos de superficie de poli-lisina aceleran el crecimiento de la neurita y mejoran la supervivencia de muchas células primarias del sistema nervioso central (SNC) en el cultivo. Como la PDL y la PLL son moléculas sintéticas, no estimulan la actividad biológica en las células cultivadas en ellas y no introducen impurezas transportadas por polímeros naturales.
Aplicaciones:
  • Fijación y dispersión de distintos tipos de células
  • Diferenciación celular y crecimiento neurita.
  • Fijación de líneas celulares transfectadas fastidiosas.
  • Apoyar la supervivencia de las neuronas primarias en el cultivo.
  • Cultivo de suero libre o reducido
Fuente
  • PDL, sintética (MW 75-150 kD)
  • PLL, sintético (MW 30-70 kD)
Control de calidad
  • Se ha probado para determinar la capacidad de promover una fijación firme de las células RCG.
  • Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
Almacenamiento
  • 4 °C a 30 °C en condiciones secas.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    4 x 6
    Transparente
    Poliestireno
    Transparente
    Poliestireno
    No estéril
    Placa Multi-Pocillos
    Fijación y propagación de diversos tipos celulares, diferenciación celular y crecimiento de neuritas, fijación de líneas celulares transfectadas fastidiosas, apoyo a la supervivencia de neuronas primarias en cultivo, cultivo sin suero o con suero reducido
    5/Cajas de cartón
    5/Cajas de cartón.
    4°C a 30°C
    ANSI, SBS
    Plano
    2 cm2
    Rectangular
    ECM/Factores de adhesión
    24
    Tapa
    5/Paq.
    Poli-D-Lisina