Learn More
Corning™ Placas multi-pocillo con poli-D-lisina BioCoat™
Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células. Las placas de pocillos múltiples con poli-D-lisina (PDL) Corning™ BioCoat™ son ideales para aplicaciones que implican la adhesión, el crecimiento y la diferenciación de líneas celulares transfectadas y neuronales.
79.60€ - 2235.00€
Especificaciones
Tratamiento de superficie ECM/Attachment Factors
Forma del pocillo Round
Material Poliestireno
Inferior Flat
Certificaciones/conformidad ANSI, SBS
Ver más especificaciones
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Productos 27
Código de producto Marca Color Color de pocillo No. of Wells Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Color de pocillo No. of Wells Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10607271 Ver documentos Corning™
354413
Transparente Clear 6 5/caja 79.60€
paquete de 5 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-10-2019
Añadir a la cesta
10431701 Ver documentos Corning™
354461
Transparente Transparente 96 5/Cs. 86.15€
paquete de 5 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 27-09-2019
Añadir a la cesta
10411321 Ver documentos Corning™
354414
Transparente Clear 24 5/Cs. 85.30€
paquete de 5 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-10-2019
Añadir a la cesta
10533051 Ver documentos Corning™
354470
Transparente Clear 12 5/Cs. 85.30€
paquete de 5 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
10672502 Ver documentos Corning™
356470
Transparente Clear 12 50/Cs. 451.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-10-2019
Añadir a la cesta
10246201 Ver documentos Corning™
354509
Transparente Clear 48 5/Cs. 85.30€
paquete de 5 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-10-2019
Añadir a la cesta
10657071 Ver documentos Corning™
354620
Blanco Opaque 96 5/Cs. 103.35€
paquete de 5 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-10-2019
Añadir a la cesta
10166000 Ver documentos Corning™
354660
Blanco Clear 384 5/Cs. 207.75€
paquete de 5 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-10-2019
Añadir a la cesta
10145860 Ver documentos Corning™
354662
Transparente Clear 384 5/Cs. 128.00€
paquete de 5 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-10-2019
Añadir a la cesta
10093860 Ver documentos Corning™
354663
Negro Clear 384 5/Cs. 209.00€
paquete de 5 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-09-2019
Añadir a la cesta
10379320 Ver documentos Corning™
354651
Blanco Clear 96 5/Cs. 137.80€
paquete de 5 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 27-09-2019
Añadir a la cesta
10202753 Ver documentos Corning™
356651
Blanco Clear 96 50/Cs. 780.85€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-09-2019
Añadir a la cesta
10274561 Ver documentos Corning™
356661
Blanco White 384 50/Cs. 895.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-10-2019
Añadir a la cesta
10488842 Ver documentos Corning™
356660
Blanco Clear 384 50/caja 1385.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-09-2019
Añadir a la cesta
10224392 Ver documentos Corning™
356690
Transparente Transparente 96 80/Cs. 790.00€
paquete de 80 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-10-2019
Añadir a la cesta
10090712 Ver documentos Corning™
356691
Blanco White 96 80/Cs. 844.00€
paquete de 80 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-10-2019
Añadir a la cesta
10254342 Ver documentos Corning™
356692
Negro Clear 96 80/Cs. 1219.45€
paquete de 80 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-10-2019
Añadir a la cesta
10576293 Ver documentos Corning™
356697
Negro Clear 384 2235.00€
paquete de 80 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-10-2019
Añadir a la cesta
10554461 Ver documentos Corning™
356414
Transparente Clear 24 50/Cs. 449.15€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-09-2019
Añadir a la cesta
10140403 Ver documentos Corning™
356640
Negro Clear 96 50/caja 785.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-10-2019
Añadir a la cesta
10182141 Ver documentos Corning™
356461
Transparente Clear 96 50/Cs. 459.35€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-10-2019
Añadir a la cesta
10515631 Ver documentos Corning™
356620
Blanco Opaque 96 50/Cs. 556.90€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-10-2019
Añadir a la cesta
10103721 Ver documentos Corning™
356509
Transparente Clear 48 50/Cs. 511.70€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
10674242 Ver documentos Corning™
356413
Transparente Clear 6 50/Cs. 427.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-10-2019
Añadir a la cesta
10627841 Ver documentos Corning™
354661
Blanco White 384 5/Cs. 148.00€
paquete de 5 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-10-2019
Añadir a la cesta
10345961 Ver documentos Corning™
356663
Negro White 384 50/Cs. 1475.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-09-2019
Añadir a la cesta
10262323 Ver documentos Corning™
356396
Negro Clear 384 50/Cs. Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Los componentes de la matriz se aplican como un revestimiento ópticamente transparente y uniforme
  • Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos
  • El instrumental para cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
  • Disponibles en 6, 12, 24, 48, 96 y 384 pocillos
Especificaciones
Especificaciones
ECM/Attachment Factors
Poliestireno
ANSI, SBS
Attachment and spreading of a variety of cell types, cell differentiation and neurite outgrowth, attachment of fastidious transfected cell lines, support survival of primary neurons in culture, serum-free or reduced serum culture
Round
Flat
Poly-D-Lysine
Estos productos se han diseñado exclusivamente para investigación y no para fines de diagnóstico.