Learn More
Corning™ BioCoat™ 384-Well, Poly-D Lysine-Treated, Flat-Bottom Microplate
Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células. Las placas de pocillos múltiples con poli-D-lisina (PDL) Corning™ BioCoat™ son ideales para aplicaciones que implican la adhesión, el crecimiento y la diferenciación de líneas celulares transfectadas y neuronales.
Marca: Corning™ 356396
Detalles adicionales : Peso : 5.23000kg
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Descripción
- Los componentes de la matriz se aplican como un revestimiento ópticamente transparente y uniforme
- Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- El instrumental para cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
- Disponibles en 6, 12, 24, 48, 96 y 384 pocillos
Especificaciones
ANSI, SBS | |
Sí | |
16 x 24 | |
Poliestireno | |
Non-sterile | |
Round, Flat Bottom (F-well) | |
50/Cs. | |
Clear |
Standard | |
4°C to 30°C | |
Negro, Clear Bottom | |
384 | |
Poly-D-Lysine | |
Attachment and spreading of a variety of cell types, cell differentiation and neurite outgrowth, attachment of fastidious transfected cell lines, support survival of primary neurons in culture, serum-free or reduced serum culture | |
Poly-D-Lysine |
Estos productos se han diseñado exclusivamente para investigación y no para fines de diagnóstico.