Learn More
Corning™ Placas multi-pocillo con poli-D-lisina BioCoat™
Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células. Las placas de pocillos múltiples con poli-D-lisina (PDL) Corning™ BioCoat™ son ideales para aplicaciones que implican la adhesión, el crecimiento y la diferenciación de líneas celulares transfectadas y neuronales.
Marca: Corning™ 356692
Detalles adicionales : Peso : 6.65000kg
Descripción
La poli-D-lisina (PDL) y la poli-L-lisina (PLL) son compuestos sintéticos que mejoran la adhesión celular y la absorción de proteínas mediante la alteración de las cargas superficiales en el sustrato de cultivo. Además de promover la adhesión celular, los tratamientos de superficie de poli-lisina aceleran el crecimiento de la neurita y mejoran la supervivencia de muchas células primarias del sistema nervioso central (SNC) en el cultivo. Como la PDL y la PLL son moléculas sintéticas, no estimulan la actividad biológica en las células cultivadas en ellas y no introducen impurezas transportadas por polímeros naturales.
Aplicaciones:
- Fijación y dispersión de distintos tipos de células
- Diferenciación celular y crecimiento neurita.
- Fijación de líneas celulares transfectadas fastidiosas.
- Apoyar la supervivencia de las neuronas primarias en el cultivo.
- Cultivo de suero libre o reducido
Fuente
- PDL, sintética (MW 75-150 kD)
- PLL, sintético (MW 30-70 kD)
Control de calidad
- Se ha probado para determinar la capacidad de promover una fijación firme de las células RCG.
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
Almacenamiento
Especificaciones
ANSI, SBS | |
De 4 °C a 30 °C | |
Negro, Fondo transparente | |
96 | |
Matrices extracelulares (ECM)/factor de fijación | |
Acoplamiento y propagación de diversos tipos celulares, diferenciación celular y crecimiento de neuritos, fijación de líneas celulares transfectadas exigentes, apoyo de la supervivencia de las neuronas primarias en cultivo, cultivos con poco suero o sin él | |
20/Paq. | |
Poli-D-lisina |
Estándar | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Redondo | |
80/caja | |
80/caja | |
Transparente |