Learn More
Corning™ BioCoat™ 96-Well, Poly-D Lysine-Treated, Flat-Bottom Microplate
Click to view available options
Envase:
20/paq., 80/caja
5/caja
50/caja
Descripción
La poli-D-lisina (PDL) y la poli-L-lisina (PLL) son compuestos sintéticos que mejoran la adhesión celular y la absorción de proteínas mediante la alteración de las cargas superficiales en el sustrato de cultivo. Además de promover la adhesión celular, los tratamientos de superficie de poli-lisina aceleran el crecimiento de la neurita y mejoran la supervivencia de muchas células primarias del sistema nervioso central (SNC) en el cultivo. Como la PDL y la PLL son moléculas sintéticas, no estimulan la actividad biológica en las células cultivadas en ellas y no introducen impurezas transportadas por polímeros naturales.
Aplicaciones:
- Fijación y dispersión de distintos tipos de células
- Diferenciación celular y crecimiento neurita.
- Fijación de líneas celulares transfectadas fastidiosas.
- Apoyar la supervivencia de las neuronas primarias en el cultivo.
- Cultivo de suero libre o reducido
Fuente
- PDL, sintética (MW 75-150 kD)
- PLL, sintético (MW 30-70 kD)
Control de calidad
- Se ha probado para determinar la capacidad de promover una fijación firme de las células RCG.
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
Almacenamiento
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ANSI, SBS |
Formato | Estándar |
Tapa | Con tapa |
Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Envase | 20/paq., 80/caja |
Color | Transparente |
Tipo de producto | Estándar |
Material | Poliestireno |
N.° de pocillos | 96 |