Learn More
Corning™ Placa multipocillo con poli-D-lisina/laminina BioCoat™
Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células
Marca:  Corning™ 354619
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10632892
  • 221.75€ / paquete de 5
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Descripción
Descripción
  • Los componentes de la matriz se aplican como un revestimiento ópticamente transparente y uniforme
  • Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos
  • El instrumental de cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
Aplicaciones:
Para la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal y de líneas celulares transfectadas
Especificación
Especificación
Transparente
Mejora de la fijación de células neuronales a plástico y vidrio, promoción del crecimiento de neuritas, cultivo de células gliales como una capa subyacente para las neuronas, construcción de sistemas de modelo de células neurales para estudiar la función, el desarrollo y las enfermedades del SNC
Poliestireno
De 2 °C a 8 °C
Transparente
Forma redonda
No estériles
2 cm2
24 pocillos
Poli-D-lisina y laminina
Matrices extracelulares (ECM)/factor de fijación
Con tapa
Microplaca multipocillo poli-D-lisina/laminina de 24 pocillos
Videos
Para uso exclusivo en investigación.