Learn More
Corning™ BioCoat™ de 96 pocillos, tratamiento con poli-D con lisina, microplaca de fondo plano
Color:negro, fondo transparente; esterilidad:no estéril; tapa:con tapa
Marca: Corning™ 4586
Detalles adicionales : Peso : 2.86000kg
Descripción
Las microplacas negras de fondo de vidrio de alta calidad óptica son ideales para la realización de ensayos basados en células de alto contenido mediante sistemas de adquisición de imágenes. El fondo de vidrio proporciona una superficie plana y ópticamente transparente que reduce el tiempo de enfoque automático, aumenta el rendimiento y es ideal para el crecimiento celular.
- Cristal de alta calidad óptica y resistente a los arañazos
- El grosor del fondo de vidrio de 200 μm es muy adecuado para microscopía de imágenes.
- Planicidad del fondo de los pocillos de <50 μm para garantizar la planaridad para los dispositivos de adquisición de imágenes
- Baja fluorescencia de fondo y mínima diafonía para proporcionar la máxima calidad óptica posible para ensayos basados en células.
- La microplaca de 96 pocillos de media área reduce el consumo de reactivos.
Especificaciones
Zona media | |
8 x 12 | |
96 | |
Poli-D-lisina/laminina | |
10/caja |
Con tapa | |
Negro, Fondo transparente | |
No estéril | |
Plano | |
1/Paq. |