Learn More
Corning™ Placas de cultivo de capa fina y matriz BioCoat™ Matrigel™
Probadas en cuanto a su capacidad para favorecer el crecimiento de neuritas de células de ganglios radiculares posteriores de pollo (en ausencia de NGF)
Marca: Corning™ 354601
Detalles adicionales : Peso : 0.29000kg
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Descripción
La matriz de membrana basal Matrigel Corning es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas ECM. Su componente principal es la laminina, seguida por colágeno IV, proteoglicanos de heparán sulfato, entactina y nidógeno. La matriz Corning Matrigel es eficaz para la adhesión y diferenciación de los tipos epiteliales normales y transformados anclaje-dependientes y de otros tipos de células, incluidas las neuronas y los oligodendrocitos.
Aplicaciones:
- Estimulación de la morfología celular específica del tejido y producción de proteínas en las células epiteliales.
- Diferenciación de las células endoteliales, musculares y neuronales
- Desarrollo de sistemas de modelo de matriz tridimensional
Fuente
- Tumor de ratón EHS
Formulación
- Medio Eagle modificado de Dulbecco con 50 µg/ml de gentamicina. La matriz de Corning Matrigel es compatible con todos los medios de cultivo.
Control de calidad
- Probadas en cuanto a su capacidad para favorecer el crecimiento de neuritos de células de ganglios radiculares posteriores de pollo en ausencia de NGF.
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
Almacenamiento y estabilidad
- -20 °C. Mantener congelado hasta su uso.
- Consumible de cultivo de capa fina estable a de 2 °C a 8 °C.
Información de órdenes
Cantidades a granel disponibles; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Redondo | |
Redonda | |
20/Cajas de cartón | |
Membrana Matrigel |
21.3 cm2 | |
Cubeta de cultivo celular | |
5/Paq. | |
60 mm |
Solo para uso en investigación