Learn More
Corning™ Placas multipocillos con matriz BioCoat™ Matrigel™
La membrana basal soluble extraída de tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm forma un gel una vez reconstituida a temperatura ambiente
170.55€ - 625.35€
Especificaciones
Material Poliestireno
Color Clear
Esterilidad Sin esterilizar
Fuente Tumor de ratón EHS
Forma del pocillo Round
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca No. of Wells Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca No. of Wells Precio Cantidad y disponibilidad  
10681274 Corning™
354671
6 170.55€
paquete de 5 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
10203901 Corning™
354503
12 477.55€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
10142561 Corning™
354508
48 495.00€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
10556011 Corning™
354603
6 238.80€
paquete de 5 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
10020901 Corning™
354510
6 625.35€
paquete de 5 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
10546011 Corning™
354605
24 238.80€
paquete de 5 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La matriz de membrana basal Corning Matrigel es una preparación de membrana basal de tejido solubilizada que contiene laminina, colágeno tipo IV, proteoglicano de heparansulfato y entactina. La matriz Corning Matrigel es útil como sustrato para el crecimiento y la diferenciación de numerosos tipos de células normales y transformadas, como las células epiteliales, las células endoteliales, las células neuronales y las musculares. El soporte de cultivo de la Matrigel de capa fina Corning BioCoat contiene una capa fina seca de matriz de membrana basal Corning Matrigel. La rehidratación provoca la formación de una fina capa de gel de «membrana basal» en la superficie del soporte de cultivo.“” Las aplicaciones específicas de instrumental de cultivo celular Matrigel de capa fina incluyen el cultivo de miotubos de esqueleto contráctil primario, la diferenciación morfológica de células neuronales, estudios de interacción de células de músculo liso vasculares con la matriz extracelular y los efectos de la matriz extracelular en la función y morfología de células epiteliales de pulmón, alveolares y de conductos biliares.
  • Especialmente aptas para el cultivo de células polarizadas, como las células epiteliales, y favorecen la diferenciación de hepatocitos, células epiteliales mamarias y células musculares lisas
  • Favorecen la formación de túbulos capilares de células endoteliales y la regeneración de neuritos
  • Se pueden utilizar para ensayos de angiogénesis
  • Probadas en cuanto a su capacidad para favorecer el crecimiento de neuritos de células de ganglios radiculares posteriores de pollo (en ausencia de NGF)
Especificaciones
Especificaciones
Poliestireno
Sin esterilizar
Round
Clear
Tumor de ratón EHS
For research use only