Learn More
Corning™ Placas multipocillos con matriz BioCoat™ Matrigel™
Con tapa, Revestimiento de matriz Matrigel
Marca:  Corning™ 354603
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Código de producto. 10556011
  • 282.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Solo para clientes en California: ADVERTENCIA Consulte la Hoja de datos de seguridad (SDS), sección 15 o Carta en Lieu para más información sobre la Proposición 65 de California.
Especificaciones
Especificaciones
2 x 3
Plano
9,6 cm2
Rectangular
Cultivo celular
6
Tapa
5/Paq.
2°C a 8°C
Transparente
Poliestireno
Transparente
Poliestireno
No estéril
Placa Multi-Pocillos
Obtención de morfología celular y producción de proteínas específicas de tejido en células epiteliales, diferenciación de células endoteliales, musculares y neuronales, desarrollo de sistemas modelo de matriz tridimensional.
5/Cajas de cartón
Tumor de ratón EHS
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Solo para uso en investigación