Learn More
Corning™ Placas multipocillos con matriz BioCoat™ Matrigel™
Con tapa; Revestimiento de matriz Matrigel
Marca: Corning™ 354605
Detalles adicionales : Peso : 3.40190kg
Descripción
Solo para clientes en California: ADVERTENCIA Consulte la Hoja de datos de seguridad (SDS), sección 15 o Carta en Lieu para más información sobre la Proposición 65 de California.
Especificaciones
4 x 6 | |
Sí | |
Plano | |
2 cm2 | |
Rectangular | |
Cultivo celular | |
24 | |
Tapa | |
5/Paq. | |
Tumor de ratón EHS |
Transparente | |
Poliestireno | |
Transparente | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Placa Multi-Pocillos | |
Obtención de morfología celular y producción de proteínas específicas de tejido en células epiteliales, diferenciación de células endoteliales, musculares y neuronales, desarrollo de sistemas modelo de matriz tridimensional. | |
5/Cajas de cartón | |
5/Cajas de cartón. | |
2°C a 8°C |
Solo para uso en investigación