Learn More
Corning™ Placas multipocillos con matriz BioCoat™ Matrigel™
La membrana basal soluble extraída de tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm forma un gel una vez reconstituida a temperatura ambiente
Marca:  Corning™ 354510
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10020901
  • 625.35€ / paquete de 5
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La matriz de membrana basal Corning Matrigel es una preparación de membrana basal de tejido solubilizada que contiene laminina, colágeno tipo IV, proteoglicano de heparansulfato y entactina. La matriz Corning Matrigel es útil como sustrato para el crecimiento y la diferenciación de numerosos tipos de células normales y transformadas, como las células epiteliales, las células endoteliales, las células neuronales y las musculares. El soporte de cultivo de la Matrigel de capa fina Corning BioCoat contiene una capa fina seca de matriz de membrana basal Corning Matrigel. La rehidratación provoca la formación de una fina capa de gel de «membrana basal» en la superficie del soporte de cultivo.“” Las aplicaciones específicas de instrumental de cultivo celular Matrigel de capa fina incluyen el cultivo de miotubos de esqueleto contráctil primario, la diferenciación morfológica de células neuronales, estudios de interacción de células de músculo liso vasculares con la matriz extracelular y los efectos de la matriz extracelular en la función y morfología de células epiteliales de pulmón, alveolares y de conductos biliares.
  • Especialmente aptas para el cultivo de células polarizadas, como las células epiteliales, y favorecen la diferenciación de hepatocitos, células epiteliales mamarias y células musculares lisas
  • Favorecen la formación de túbulos capilares de células endoteliales y la regeneración de neuritos
  • Se pueden utilizar para ensayos de angiogénesis
  • Probadas en cuanto a su capacidad para favorecer el crecimiento de neuritos de células de ganglios radiculares posteriores de pollo (en ausencia de NGF)
Especificaciones
Especificaciones
With Lid
6
Clear
Hepatocitos, obtención de morfología celular de tejidos específicos y producción de proteínas en células epiteliales, diferenciación de células endoteliales, neuronales y musculares, desarrollo de sistemas de modelo de matriz tridimensional
Tumor de ratón EHS
Microplaca multipocillo de matriz Matrigel de 6 pocillos
Clear
ECM/Attachment Factors
9.6 cm2
Poliestireno
- 20 °C
Sin esterilizar
Videos
For research use only