Learn More
Corning™ Matriz reducida de factor de crecimiento para células de músculo lisso BioCoat™ Matrigel™
Induzca la diferenciación de células de músculos lisas de aortas humanas y de rata
Marca: Corning™ 354635
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Descripción
Las interacciones entre los componentes de la matriz extracelular y los factores de crecimiento desempeñan una función esencial en la determinación de la adaptación y las respuestas de células de mamíferos a sus microentornos tanto in vivo como in vitro.
- Las células musculares lisas cultivadas en este entorno se caracterizan por un bajo índice proliferativo y una morfología nodular de varias capas
- Entre las características adicionales se incluyen la expresión de actina muscular lisa α de proteínas de citoesqueleto, miosina de cadena pesada y 150kD h-caldesmon
- Consta de un medio MCDB 131 con suplemento de cultivo universal BD ITS+™ con insulina, transferrina, ácido selenoso, ácido linoleico y albúmina de suero bovino
- Las células se pueden subcultivar conforme a los procedimientos rutinarios, sembrar en sistemas de fermentación o utilizar en una gran variedad de bioensayos
- Integran medio con suero bajo especialmente formulado o sin suero, suplementos de cultivo y factores de crecimiento
- Cada lote de entorno se ha probado en un bioensayo y todos los componentes se han probado en cuanto a bacterias y hongos
Estos productos se han diseñado exclusivamente para investigación y no para fines de diagnóstico.
Construcción de sistemas de modelo para estudiar la angiogénesis, la aterosclerosis, la cicatrización de heridas y la toxicología in vitro
Especificaciones
2cm2 | |
Poliestireno transparente | |
Placa | |
De 2° a 8 °C |